Descripción
- Kompatto Full de 1660 mm de altura
- Certificado según EN 13150:2001 y BRG 234/09.06
- Capacidad de carga máxima: 700 kg (distribuidos de manera uniforme)
- Para sujetar equipos grandes y pesados que necesitan accesibilidad lateral completa
- Pedestales perfilados de aluminio estirado con ranuras verticales
- Zócalo plegado de chapa de acero pesado
- Ruedas de alta capacidad, todas con un solo dispositivo de soporte unitario, bloqueo y nivelación
- Soporte para encimera ajustable en altura (50 mm de separación) con soportes voladizos de acero pesado y travesaño horizontal de aluminio
- Todas las piezas acabadas con pintura en polvo de poliuretano color gris claro mate bonderizado
- Encimera de HPL con doble paso de plástico de 80 mm de diámetro, color gris pastel con núcleo negro
- Estante de HPL sobre barra de aluminio, color gris pastel con núcleo negro. Altura ajustable
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris claro |
| Ajustable (altura) | 607 a 907 mm (paso 25) |
| Ajustables | Sí |
| Certificaciones/conformidad | Certificado TUV EN 13150 |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 750 x 900 x 1660 mm |
| Incluye | 1 estante de HPL de 20 mm de grosor sobre barra de aluminio (400 x 790 mm útiles) |
| Capacidad portante (imperial) | 1543 lb |
| Capacidad portante (métrico) | 700 kg |
| Tipo de rueda | Ruedas de alta capacidad, todas con un solo dispositivo de soporte unitario, bloqueo y nivelación |
| Con ruedas giratorias | Sí |