missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
KMT2D Monoclonal antibody specifically detects KMT2D in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | KMT2D |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL5346 |
| Conjugado | DyLight 680 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | AAD10, ALRALL1-related protein, CAGL114, EC 2.1.1.43, histone-lysine N-methyltransferase MLL2, KMT2D, Lysine N-methyltransferase 2B, MLL4, myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia 2, Myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia protein 2, TNRC21, trinucleotide repeat containing 21 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | This antibody was developed using a recombinant protein derived from O14686, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?