Learn More
Descrizione
KMT1A/SUV39H1 Monoclonal specifically detects KMT1A/SUV39H1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation.
Specifica
Specifica
| Antígeno | KMT1A/SUV39H1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 44.1 |
| Concentración | 2 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 2-4 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:2000, Immunoprecipitation 1:10-1:500 |
| Alias de gen | H3-K9-HMTase 1, Histone H3-K9 methyltransferase 1, histone-lysine N-methyltransferase SUV39H1, histone-lysine N-methyltransferase, H3 lysine-9 specific 1, KMT1AEC 2.1.1.43, Lysine N-methyltransferase 1A, MG44, Position-effect variegation 3-9 homolog, Su(var)3-9 homolog 1, suppressor of variegation 3-9 (Drosophila) homolog 1, Suppressor of variegation 3-9 homolog 1, suppressor of variegation 3-9 homolog 1 (Drosophila), Suppressor of variegation 3-9 homolog 1, Suvar) 3-9 homolog, SUV39H |
| Símbolos de los genes | SUV39H1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?