missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KLRG1 Antibody (2F1), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18695903 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18695903 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18695903 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB69441H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Hamster Monoclonal Antibody

KLRG1 Monoclonal antibody specifically detects KLRG1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KLRG1
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 2F1
Conjugado HRP
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen 2F1, CLEC15AMAFA-LIKE, C-type lectin domain family 15 member A, C-type lectin domain family 15, member A, ITIM-containing receptor MAFA-L, killer cell lectin-like receptor subfamily G member 1, killer cell lectin-like receptor subfamily G, member 1, MAFAL, MAFA-L, MAFA-like receptor, MAFAMAFA-2F1, Mast cell function-associated antigen, mast cell function-associated antigen (ITIM-containing), MGC13600
Especie del huésped Hamster
Inmunógeno IL-2 activated NK cells from C57/BL6 mice, Accession # O88713
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10219
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.