missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Klre-1 Antibody (854929), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18588525 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18588525 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18588525

Marca: Novus Biologicals FAB7099MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Klre-1 Monoclonal antibody specifically detects Klre-1 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Klre-1
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 854929
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD94
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line, CHO derived recombinant mouse Klre-1, Lys94-Lys226, Accession # NP_705818
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3824
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.