missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Klotho beta Monoclonal antibody specifically detects Klotho beta in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Klotho beta |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 1025C |
| Conjugado | PE |
| Dilución | Flow Cytometry, Immunocytochemistry |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | beta-klotho, betaKlotho, BKL, klotho beta, klotho beta like, klotho beta-like protein, MGC142213 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Mouse myeloma cell line, NS0-derived recombinant human Klotho beta with a C-terminal 10 His tag., Phe53-Leu997, Accession # Q86Z14 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?