missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Klotho beta Antibody (1025C), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30151353 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30151353 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30151353 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB58891CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Klotho beta Monoclonal antibody specifically detects Klotho beta in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Klotho beta
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 1025C
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen beta-klotho, betaKlotho, BKL, klotho beta, klotho beta like, klotho beta-like protein, MGC142213
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Mouse myeloma cell line, NS0-derived recombinant human Klotho beta with a C-terminal 10 His tag., Phe53-Leu997, Accession # Q86Z14
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 152831
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.