Descripción
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human KLHL9 The KLHL9 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The KLHL9 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Nombre común | KLHL9 Recombinant Protein Antigen |
| Contenido y almacenamiento | Store at −20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles |
| Formulación | PBS and 1M Urea, pH 7.4 |
| Para utilizar con (aplicación) | AC |
| Alias de gen | FLJ13568, FLJ21815 |
| Símbolo de gen | KLHL9 |
| Tipo de etiqueta | Unlabeled |
| Peso molecular | 23 kDa |
| Tipo de producto | Recombinant Protein Antigen |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación.