missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KLHL2 Antibody (OTI1G7), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18136243 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18136243 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18136243 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP271695AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

KLHL2 Monoclonal specifically detects KLHL2 in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey, Primate samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KLHL2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1G7
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen ABP-KELCH, Actin-binding protein Mayven, kelch, kelch (Drosophila)-like 2 (Mayven), kelch-like 2, Mayven (Drosophila), kelch-like protein 2, MAV, MAYVEN
Símbolos de los genes KLHL2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-100 and 494-593 of human KLHL2 (NP_009177) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11275.0
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey, Primate
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.