missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KLHL1 Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18593700 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18593700 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18593700

Marca: Novus Biologicals NBP176670H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

KLHL1 Polyclonal antibody specifically detects KLHL1 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KLHL1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen FLJ30047, kelch (Drosophila)-like 1, kelch-like 1 (Drosophila), KIAA1490kelch-like protein 1, Mayven-related protein 2, MRP2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 14 amino acid synthetic peptide from near the amino-terminus of human KLHL1. The immunogen is located within the first 50 amino acids of KLHL1. Amino Acid Squence: MSGSGRKDFDVKHI
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57626
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.