Description
KLF6 Polyclonal antibody specifically detects KLF6 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
Spécification
| Antígeno | KLF6 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:3000 |
| Formulación | PBS, pH7.0 |
| Alias de gen | BCD1Zf9, B-cell-derived protein 1, COPEBCBA1, core promoter element binding protein, Core promoter element-binding protein, CPBPZF9, DKFZp686N0199, EC 2.1.1.43, EC 6.1.1.15, GBF, GC-rich binding factor, GC-rich sites-binding factor GBF, Krueppel-like factor 6, Kruppel-like factor 6, Kruppel-like zinc finger protein Zf9, PAC1, Proto-oncogene BCD1, protooncogene B-cell derived 1, ST12, suppression of tumorigenicity 12 (prostate), Suppressor of tumorigenicity 12 protein, Transcription factor Zf9 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human KLF6 fragment. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?