missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KLF4 Antibody (4E6), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18468553 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18468553 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18468553

Marca: Novus Biologicals NBP121047C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

KLF4 Monoclonal antibody specifically detects KLF4 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KLF4
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 4E6
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM Sodium Borate
N.º de referencia del gen O43474
Alias de gen Epithelial zinc finger protein EZF, EZFendothelial Kruppel-like zinc finger protein, GKLFKrueppel-like factor 4, Gut-enriched krueppel-like factor, Kruppel-like factor 4 (gut)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human KLF4 (1-170aa) purified from E. coli (NP_004226.3).
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9314
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.