missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KLF2 Monoclonal Antibody (OTI5F1), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA807006
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
KLF2 belongs to the krueppel C2H2-type zinc-finger protein family. It contains 3 C2H2-type zinc fingers. KLF2 binds to the CACCC box in the beta-globin gene promoter and activates transcription.Especificaciones
| KLF2 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9Y5W3 | |
| KLF2 | |
| Full length human recombit protein of human KLF2 produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI5F1 | |
| Unconjugated | |
| KLF2 | |
| LKLF | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 10365 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido