missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KLF2 Monoclonal Antibody (OTI5F1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200014396
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17597323 30 μL 30 microlitros
17577323 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17597323

Marca: Origene Technologies TA807006S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

KLF2 Monoclonal antibody specifically detects KLF2 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno KLF2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5F1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica FLT4
N.º de referencia del gen P35916
Alias de gen KLF2; Krueppel-like factor 2; Kruppel like factor 2; Kruppel-like factor 2; Kruppel-like factor 2 (lung); Kruppel-like factor LKLF; Lklf; LOW QUALITY PROTEIN: Krueppel-like factor 2; lung krueppel-like factor; lung Kruppel-like factor; lung Kruppel-like zinc finger transcription factor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1063-1363 of human FLT4 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2324
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.