missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KLF2 Antibody (2F12A11) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18207364 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.03 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18207364 0.1 mL 0.10 ml
18634457 0.025 mL 0.03 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18207364

Marca: Novus Biologicals NBP261812

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

KLF2 Monoclonal specifically detects KLF2 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Knockout Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KLF2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 2F12A11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry, ELISA 1:10000, Knockout Validated
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Krueppel-like factor 2, Kruppel-like factor 2 (lung), Kruppel-like factor LKLF, LKLFLung krueppel-like factor, lung Kruppel-like zinc finger transcription factor
Símbolos de los genes KLF2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human KLF2 (AA: 251-355) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 37.4 kDa
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10365
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.