Learn More
Kimberly-Clark™ KleenGuard™ A50 Breathable Splash and Particle Protection Hooded Coveralls, Blue
Click to view available options
Tamaño:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
Descripción
- Mono con capucha azul de vida útil limitada
- Se suministran en paquetes de 25
- Proporciona protección PPE de categoría III
- Cubrecremallera y capucha diseñadas para facilitar la colocación de un respirador
- Proporciona protección general y antiestática contra salpicaduras de agua o productos químicos, líquidos y partículas de polvo
- Tejido SMS duradero con tratamiento adicional para mayor protección
- Disponible en tallas pequeña a 3X-grande
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | A50 Mono transpirable de protección contra salpicaduras y partículas |
Tamaño | L |
Sexo | Unisex |
Material | SMS |
Color | Azul |
Desechables | Reusable |
Estilo de cintura | Elastic |
Estilo de tobillo | Elastic |
Estilo de manguito | Elastic |
Estilo de cuello | Hooded |