Learn More
Kimberly-Clark™ Rollo de papel higiénico estándar Kleenex™
Descripción
- Superblanco, perforado e higiénico
- Suaves y absorbentes
- Se disuelve en agua fría para que no se produzcan atascos de tuberías.
- La perforación permite un consumo económico, adecuado para el ahorro de costes y la reducción de la cantidad de residuos.
- Con certificación ISO 14001, ISO 9001 y FSC
- Procesos de fabricación responsable y alta calidad garantizados
- Ideal para baños en edificios de oficinas y hoteles que valoran una imagen elegante.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Rollo de papel higiénico |
| Longitud (imperial) | 4.7 in. |
| Longitud (métrico) | 12 cm |
| Anchura (imperial) | 3.7 in. |
| Anchura (métrico) | 9,5 cm |
| Material | Papel |
| Certificaciones/conformidad | Con certificación ISO 14001 e ISO 9001, ecoetiqueta europea y FSC |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | 12 x 9,5 cm |
| Formato | Rollo perforado estándar |
| Mostrar más |