Learn More
Kimberly-Clark™ Higienizador de manos con gel extra Kleenex™
Código de producto. p-7222291
Click to view available options
Volumen (métrico):
1,2 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. 15688740
Marca: Kimberly-Clark™ 6383
Fortified with emollients and kills up to 99.99% of a wide range of microorganisms. With a dye and fragrance free formulation, this alcohol gel is dermatologically tested. The Kleenex™ Extra Gel Hand Sanitiser refills are designed for quick and easy installation with a simple push and click.
  • Diseñadas para ofrecer una experiencia inigualable a la vez que proporcionan altos estándares de higiene de manos en el lugar de trabajo.
  • Este desinfectante de manos con alcohol mata hasta el 99,99 % de una amplia gama de microorganismos.
  • El gel de manos es adecuado para su uso en áreas críticas para la higiene, como entornos sanitarios y de procesamiento de alimentos, y cumple los requisitos del Reglamento sobre productos biocidas (BPR, Reglamento (UE) 528/2012).
  • Este desinfectante de mano Kleenex™ cumple las normativas EN12791, EN13624, EN13727, EN14476, EN14348, EN1500.
  • La formulación sin colorante ni fragancia de este desinfectante de manos en gel se prueba dermatológicamente y está enriquecido con emolientes para facilitar su uso frecuente.
  • Los recambios del desinfectante de manos son compatibles con una gama de dispensadores de limpieza de manos Aquarius™ (códigos de producto 6948, 6955, 7124 y 7173).
  • Los casetes de gel del desinfectante de manos están diseñados para una instalación rápida y sencilla con solo pulsar y hacer clic.
  • Cuando el casete de gel alcohólico está vacío, se puede comprimir para ahorrar espacio y es completamente reciclable una vez que se retira la bomba.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Gel higienizador de manos
Color Transparente
Envase Cassette
Tamaño 4.8 L
Volumen (métrico) 1,2 L
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • KLEENEX Gel Hand Sanitizer
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: tetradecanol, ethanol, glycerol