missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KLC4 Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18585491 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18585491 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18585491

Marca: Novus Biologicals NBP306417JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

KLC4 Polyclonal antibody specifically detects KLC4 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KLC4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen bA387M24.3, kinesin light chain 4, kinesin-like 8, Kinesin-like protein 8, KLC 4, KNSL8, MGC111777
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human KLC4 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 89953
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.