Learn More
Solución de hidróxido sódico/tiosulfato sódico Kjeldahl, técnica, para el analizador automático de nitrógeno Kjel-Foss, Fisher Chemical
Código de producto. 10704381 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Tamaño de la unidad:
5 litros
Código de producto. 10704381
Marca: Fisher Chemical K/0310/21
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Número MDL 60749
Cantidad 5 L
Envase Recipiente de plástico
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Kjeldhal Sodium hydroxide/sodium thiosulfate solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.