missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Kitl (Mouse) Recombinant Protein
Mouse Kitl (182 a.a.) partial recombinant protein with His tag expressed in Barley grain (Hordeum vulgare). This protein is endotoxins-free and thus optimal to use in stem cell cultures.
455.00€ - 624.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 17311 |
---|---|
Nombre | kit ligand |
Método de preparación | Hordeum vulgare (barley) expression system |
Requisitos de almacenamiento | Store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Alias de gen | Clo, Con, Gb, Kitlg, Mgf, SCF, SF, SLF, Sl, Steel, contrasted |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16282360
|
Abnova™
P5931.100ug |
100 μg |
624.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16212370
|
Abnova™
P5931.50ug |
50 μg |
455.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
17311 | |
Hordeum vulgare (barley) expression system | |
Clo, Con, Gb, Kitlg, Mgf, SCF, SF, SLF, Sl, Steel, contrasted | |
Mouse | |
His | |
Lyophilized |
kit ligand | |
Store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
Kitl | |
Plants | |
Lyophilized from PBS, pH 7.2 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Abnova™ Kitl (Mouse) Recombinant Protein