Learn More
LNI Swissgas Kit Service for NG SIRIO 10 L
Código de producto. 17832049 Tienda LNI Swissgas Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Kit PM
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
17832049 Kit PM cada uno
1 options
Código de producto. 17832049
Marca: LNI Swissgas 6930.00.195
Kit service 8000 h for NG SIRIO 10L.
  • To be carried out by trained service engineer every 16000 hours or 4 years.
Especificaciones
Tipo Kit PM