Learn More
LNI Swissgas Kit Service for NG SIRIO 10 L
Kit service 16000 h for NG SIRIO 10 L.
Marca:  LNI Swissgas 6930.00.196
Código de producto. 17852099
  • 2470.00€ / cada uno
Descripción
  • To be carried out by trained service engineer every 16000 hours or 4 years.
Especificaciones
Especificaciones
PM Kit
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
LNI Swissgas Kit Service for NG SIRIO 10 L > LNI Swissgas Kit Service