missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Kirrel3/NEPH2 Polyclonal antibody specifically detects Kirrel3/NEPH2 in Rat samples. It is validated for ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Kirrel3/NEPH2 |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | KIAA1867MGC126824, kin of IRRE like 3 (Drosophila), Kin of irregular chiasm-like protein 3, kin of IRRE-like protein 3, KIRREPRO4502, MRD4, NEPH2MGC126850, nephrin-like 2, Nephrin-like protein 2 |
| Contenido y almacenamiento | Store at 4C in the dark. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?