missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIR3DL3/CD158z Antibody (1136B) [DyLight 650], Novus Biologicals™

Código de producto. 18583618 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18583618 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18583618 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB8919W

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

KIR3DL3/CD158z Monoclonal antibody specifically detects KIR3DL3/CD158z in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KIR3DL3/CD158z
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1136B
Conjugado DyLight 650
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD158Z;Killer cell immunoglobulin-like receptor 3DL3;KIR2DL5B;KIR3DL7;KIR44;KIRC1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Human embryonic kidney cell line HEK293-derived recombinant human KIR3DL3/CD158z, Met1-Leu322, Accession # Q8N743
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 115653
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.