missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIR3DL1 Antibody (MM0443-1L34), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18049249 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18049249 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18049249

Marca: Novus Biologicals NBP211763IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

KIR3DL1 Monoclonal specifically detects KIR3DL1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KIR3DL1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon MM0443-1L34
Conjugado DyLight 755
Dilución Flow Cytometry
N.º de referencia del gen ADM64608.1
Alias de gen AMB11, CD158 antigen-like family member E, CD158E, CD158e antigen, CD158e1, CD158e1/2, CD158e2, cl-11, cl-2, HLA-BW4-specific inhibitory NK cell receptor, killer cell immunoglobulin-like receptor 3DL1, killer cell immunoglobulin-like receptor, three domains, long cytoplasmic tail1,nkat3, killer Ig receptor, KIR antigen 3DL1, KIR3DL1/S1, KIR3DS1, MGC119726, MGC119728, MGC126589, MGC126591, MHC class I NK cell receptor, Natural killer-associated transcript 3, NKAT-3, NKAT3KIR, NKB1B, NKB1CD158E1, NK-receptor, p70 killer cell inhibitory receptor, p70 natural killer cell receptor clones CL-2/CL-11, p70 NK receptor CL-2/CL-11
Símbolos de los genes KIR3DL1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant KIR3DL1
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3811
Especificidad de la prueba This antibody was selected for its ability to specifically detect human KIR3DL1.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.