missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIR2DL4/CD158d Antibody (181703), PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 30039421 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30039421 0.5 mL 0.50 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30039421

Marca: Novus Biologicals FAB2238C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

KIR2DL4/CD158d Monoclonal antibody specifically detects KIR2DL4/CD158d in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Agonist Activity, CyTOF-reported
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KIR2DL4/CD158d
Aplicaciones Flow Cytometry, Agonist Activity, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 181703
Conjugado PerCP
Dilución Flow Cytometry, Agonist Activity, CyTOF-reported
Formulación PBS
Alias de gen 103AS, 15.212, CD158 antigen-like family member D, CD158d antigen, CD158DKIR103ASKiller cell inhibitory receptor 103AS, G9P, killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL4, killer cell immunoglobulin-like receptor, two domains, long cytoplasmic tail, 4, killer Ig receptor, KIR103, KIR-103AS, MHC class I NK cell receptor KIR103AS, natural killer cell inhibitory receptor, NK cell receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno BaF3 mouse pro-B cell line transfected with human KIR2DL4/CD158d, Accession # Q99706
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3805
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.