missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIR2DL3/CD158b2 Antibody (MM0440-8P9) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18050867 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18050867 0.025 mg 25 microgramos
18715023 - -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18050867 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2117600.025MG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

KIR2DL3/CD158b2 Monoclonal specifically detects KIR2DL3/CD158b2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KIR2DL3/CD158b2
Aplicaciones CyTOF, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon MM0440-8P9
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 1:50-100, CyTOF-ready
Formulación A 0.2 um filtered solution in PBS with No Preservative
N.º de referencia del gen ACI49719.1
Alias de gen CD158 antigen-like family member B2, CD158b2 antigen, CD158B2CD158b, cl-6, killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL3, killer cell immunoglobulin-like receptor, two domains, long cytoplasmic tail, 3, Killer inhibitory receptor cl 2-3, KIR-023GB, KIRCL23, KIR-K7b, KIR-K7c, MGC129943, MHC class I NK cell receptor, natural killer associated transcript 2, natural killer cell inhibitory receptor KIR2DL3, Natural killer-associated transcript 2, NKAT, nkat2, NKAT-2, NKAT2a, NKAT2B, NKAT2GL183, NK-receptor, p58, p58 natural killer cell receptor clone CL-6, p58 NK receptor CL-6, p58.2 MHC class-I specific NK receptor, p58.2 MHC class-I-specific NK receptor
Símbolos de los genes KIR2DL3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human KIR2DL3
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3804
Reconstitución Reconstitute with 0.2 ml sterilized PBS to a final concentration of 0.5 mg/ml.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.