missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KIR2DL1/KIR2DS5 Antibody (Innate patent anti-KIR2DL), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
KIR2DL1/KIR2DS5 Monoclonal antibody specifically detects KIR2DL1/KIR2DS5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | KIR2DL1/KIR2DS5 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | Innate patent anti-KIR2DL |
| Conjugado | CoraFluor 1 |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CD158a |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | KIR2DL1/ CD158a |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?