missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIR2DL1/KIR2DS5 Antibody (143211), DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18572489 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18572489 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18572489

Marca: Novus Biologicals FAB1844M

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

KIR2DL1/KIR2DS5 Monoclonal antibody specifically detects KIR2DL1/KIR2DS5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-reported
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KIR2DL1/KIR2DS5
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 143211
Conjugado DyLight 594
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-reported
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD158a
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno BaF3 mouse pro-B cell line transfected with human KIR2DL1/KIR2DS5, Accession # P43626
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3802
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.