missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIR2DL1/CD158a Antibody (MM0439-8J29), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18075419 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18075419 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18075419

Marca: Novus Biologicals NBP211759JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

KIR2DL1/CD158a Monoclonal specifically detects KIR2DL1/CD158a in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KIR2DL1/CD158a
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon MM0439-8J29
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen CD158 antigen-like family member A, CD158a antigen, CD158Ankat1, cl-42, killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL1, killer cell immunoglobulin-like receptor, two domains, long cytoplasmic tail, 1, killer Ig receptor, killer inhibitory receptor 2-2-1, KIR221, MHC class I NK cell receptor, Natural killer-associated transcript 1, NKAT, NKAT-1, NKAT1KIR-K64, p58 killer cell inhibitory receptor KIR-K64, p58 natural killer cell receptor clones CL-42/47.11, p58 NK cell inhibitory receptor NKR-K6,47.11, p58 NK receptor CL-42/47.11, p58.1, p58.1 MHC class-I-specific NK receptor
Símbolos de los genes KIR2DL1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant KIR2DL1/CD158a
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3802
Especificidad de la prueba This antibody only detects KIR2DL1 there is no cross reactivity with other KIRs.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.