Learn More
Kir2.1 Antibody (S112), HRP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18418601 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18418601 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18418601 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP212900H
Mouse Monoclonal Antibody
Kir2.1 Monoclonal antibody specifically detects Kir2.1 in Human, Mouse, Rat, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Kir2.1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon S112
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS
Alias de gen Cardiac inward rectifier potassium channel, HHBIRK1, HHIRK1, hIRK1, Inward rectifier K(+) channel Kir2.1, inward rectifier K+ channel KIR2.1, inward rectifier potassium channel 2, IRK-1, IRK1LQT7, Kir2.1, Potassium channel, inwardly rectifying subfamily J member 2, potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 2, SQT3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Fusion protein amino acids 41-64 and 189-428 of mouse Kir2.1
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3759
Especies diana Human, Mouse, Rat, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1