missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIR/CD158 Antibody (180704) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30167032 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30167032 0.5 mL 0.50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30167032 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1848JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

KIR/CD158 Monoclonal antibody specifically detects KIR/CD158 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KIR/CD158
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 180704
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD158 antigen-like family member A, CD158a antigen, CD158Ankat1, cl-42, killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL1, killer cell immunoglobulin-like receptor, two domains, long cytoplasmic tail, 1, killer Ig receptor, killer inhibitory receptor 2-2-1, KIR221, MHC class I NK cell receptor, Natural killer-associated transcript 1, NKAT, NKAT-1, NKAT1KIR-K64, p58 killer cell inhibitory receptor KIR-K64, p58 natural killer cell receptor clones CL-42/47.11, p58 NK cell inhibitory receptor NKR-K6,47.11, p58 NK receptor CL-42/47.11, p58.1, p58.1 MHC class-I-specific NK receptor
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno BaF3 mouse pro-B cell line transfected with human KIR2DL3
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3802
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.