missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kininogen 1 Antibody (SR2002), Novus Biologicals™

Código de producto. 18692825 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18692825 100 μg 100 microlitros
18631975 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18692825

Marca: Novus Biologicals NBP322001100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Kininogen 1 Monoclonal antibody specifically detects Kininogen 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Kininogen 1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon SR2002
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000-1:5000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen Alpha-2-thiol proteinase inhibitor, BDK, BK, bradykinin, Fitzgerald factor, High molecular weight kininogen, HMWK, kininogen-1, Williams-Fitzgerald-Flaujeac factor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Kininogen 1 (Uniprot #: P01042)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3827
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.