missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kininogen 1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 326.00€
Especificaciones
| Antígeno | Kininogen 1 |
|---|---|
| Dilución | ELISA 1:5000-1:10000 |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18642869
|
Novus Biologicals
NBP2-99365-100ul |
100 μg |
326.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18635857
|
Novus Biologicals
NBP2-99365-50ul |
50 μg |
216.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Kininogen 1 Polyclonal antibody specifically detects Kininogen 1 in Human samples. It is validated for ELISAEspecificaciones
| Kininogen 1 | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Apoptosis, Immunology | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 3827 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| ELISA 1:5000-1:10000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Alpha-2-thiol proteinase inhibitor, BDK, BK, bradykinin, Fitzgerald factor, High molecular weight kininogen, HMWK, kininogen-1, Williams-Fitzgerald-Flaujeac factor | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Kininogen 1 (Accession#: NP_001095886.1; Gln19-Ser644) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto