missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kinesin 5A Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200067154 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18590424 0.025 mg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18590424

Marca: Novus Biologicals NBP1768160.025mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Kinesin 5A Polyclonal specifically detects Kinesin 5A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Kinesin 5A
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5-1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 5-20 μg/mL
Formulación PBS with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q12840
Alias de gen D12S1889, KIF5A variant protein, kinesin family member 5A, kinesin heavy chain isoform 5A, Kinesin heavy chain neuron-specific 1, kinesin, heavy chain, neuron-specific, MY050, Neuronal kinesin heavy chain, NKHC1, NKHCspastic paraplegia 10 (autosomal dominant), SPG10
Símbolos de los genes KIF5A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 20 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human KIF5. The immunogen is located within amino acids 880 - 930 of KIF5. Amino Acid Squence: KDKRRYQQEVDRIKEAVRYK
Peso molecular del antígeno 116 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytoskeleton Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3798
Especificidad de la prueba At least three isoforms of KIF5 are known to exist; this antibody will recognize all three isoforms.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.