Learn More
HMC Europe Cestas para autoclaves verticales
With this item you can easily and safely bring your sterilized goods into and out of the autoclave; we offer baskets in various sizes, with and without bowl or closed cans with and without holes.
Marca:  HMC Europe 50027
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10012832
  • 469.55€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
For use with the HMC-HG and HMC-HV autoclaves.
Especificaciones
Especificaciones
11 in.
6.6 gal.
HV 25 autoclave
260 mm
Stainless Steel
280 mm
25 L
10.23 in.
With collecting pan
280 x 260 mm