missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kindlin Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18717732 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18717732 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18717732 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100523AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Kindlin Polyclonal antibody specifically detects Kindlin in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Kindlin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C20orf42fermitin family homolog 1, chromosome 20 open reading frame 42, fermitin family homolog 1 (Drosophila), fermitin family member 1, FLJ20116, KIND1DTGCU2, kindlerin, kindlin 1, Kindlin syndrome protein, Kindlin-1, UNC112 related protein 1, UNC112A, Unc-112-related protein 1, URP1FLJ23423
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Reacts with residues 643-660 (VHEYIGGYIFLSTRSKDQ) of the 77 kDa human URP1 protein.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55612
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.