Learn More
Kimberly-Clark™ Toallitas de proceso Kimtech™
Código de producto. p-8000652 Tienda Kimberly-Clark Professional Productos
Click to view available options
Tela:
1 capas
2 capas
Color:
Azul
Blanco
Dimensiones (L x An):
30.7 × 42.6 cm
38 × 34 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 160
Código de producto. 10748444
Marca: Kimberly-Clark™ 7643
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este paño azul se envasa en el sistema móvil de Caja BRAG™
  • Perfectos para limpieza repetida con productos químicos y disolventes
  • Envasados en el sistema móvil de Caja BRAG™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas de proceso
Longitud (imperial) 13.77 in.
Longitud (métrico) 38 cm
Anchura (imperial) 13.77 in
Anchura (métrico) 34 cm
Material Polipropileno
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 38 × 34 cm
Para utilizar con (aplicación) Repita la limpieza con productos químicos y disolventes, sin dejar pelusas
Tela 1 capas