Learn More
Kimberly-Clark™ Toallas absorbentes Kimtech™
Código de producto. 10144914 Tienda Kimberly-Clark Professional Productos
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 16
Código de producto. 10144914
Marca: Kimberly-Clark™ 7506
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Diseñadas para una gran resistencia, bajas en pelusa e idóneas para uso con productos químicos. Creadas específicamente para aplicaciones en que se usen disolventes, pinturas y tintas. En una bolsa hidrófuga a prueba de salpicaduras que ofrece un rápido acceso a toallas higiénicamente protegidas.
  • Diseñado para aplicaciones críticas asociadas a disolventes, tintas y pinturas
  • Idóneo para tareas de limpieza en que se necesita usar productos químicos y tener poca pelusa
  • Envueltas en una bolsa de polietileno repelente al agua y a prueba de salpicaduras
  • Este producto se empaqueta en una bolsa de polietileno repelente del agua y a prueba de salpicaduras, dándole acceso inmediato a toallas interplegadas protegidas higiénicamente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toalla absorbente
Longitud (imperial) 15.74 in.
Longitud (métrico) 51 cm
Anchura (imperial) 15.74 in
Anchura (métrico) 40 cm
Material Papel
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 48 x 38 cm
Formato Plegado
Para utilizar con (aplicación) Tareas de limpieza en las que es necesario el uso de poca cantidad de productos químicos o pelusa, diseño para aplicaciones críticas con disolventes, tintas y pinturas