Learn More
Kimberly-Clark™ Limpiador de manos Kimcare Industrie™ Premier
Código de producto. 12681346
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
3,5 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
12681346 3,5 L paquete de 2
1 options
Código de producto. 12681346
Marca: Kimberly-Clark™ 9522
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Perfecto para recargar los dispensadores en entornos de trabajo muy concurridos. La solución profesional y económica para mantener la higiene y limpieza. Fórmula ligeramente hidratante, potente y avanzada, elimina aceites pesados, grasa, alquitrán y la mayoría de tintas. Compatible con 6951.
  • Limpiador de manos en gel verde ligeramente perfumado
  • La fórmula avanzada elimina el aceite pesado, la grasa, el alquitrán y la mayoría de las tintas.
  • Contiene aloe vera y otros humectantes naturales para ayudar a nutrir la piel.
  • Solución rentable
  • Para entornos de trabajo ajetreados
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Limpiador de manos
Color Verde
Certificaciones/conformidad ISO 14001, ISO 9001
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24,4 x 17,23 x 13,2 cm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para eliminar aceite pesado, grasa, alquitrán y la mayoría de las tintas.
Para utilizar con (equipo) Dispensador de limpiador de manos Kimberly-Clark Professional
Longitud (imperial) 10.6 in.
Longitud (métrico) 26.8 cm
Cantidad 2 paq.
Volumen (imperial) 118.3 oz.
Volumen (métrico) 3,5 L