Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Class B Cylinders with Single Metric Scale
Código de producto. p-82466
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
Graduaciones:
0,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12797917
Marca: DWK Life Sciences 2002225
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Calibrated To Contain
  • Demonstrate emulsion and demulsifying characteristics of oils
  • Determine sedimentation values of precipitates
  • Receive condensate from distillation procedures
  • White scale
  • Pour spout
  • Hexagonal base ground flat for stability
  • 10mL size has an enlarged funnel top for easy filling
  • Sizes 25mL and larger have SafeGard™ bumpers
Compliance
Designed from ASTM™ E 1272, Style 1, Class B requirements.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción del artículo Graduated 3 to 25mL
Tipo base Hexagonal
Calibración To Contain
Color de escala Blanco
Forma Round
Certificaciones/conformidad ASTM E1272, ASTM E438, USP Type I
Class B
Altura (imperial) 5.5 in.
Altura (métrico) 140 mm
Tolerance Metric ±0,3 ml
Tipo Probeta graduada
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 25 mL
Para utilizar con (aplicación) Receivers the Condensate from Distillation Procedures and Sedimentation Values of Precipitates
Incluye Hexagonal Base Flat Ground for Stability and Bumper, Pour Spout
Báscula Single
Graduaciones 0,5 mL
Subdivisión 0.5mL