Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Brand Class A Cylinders
Código de producto. p-83238
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
Graduaciones:
2 mL
5 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
12777927 250 mL 2 mL cada uno
12787927 500 mL 5 mL cada uno
12767927 1000 mL 10 mL cada uno
3 options
Código de producto. 12777927
Marca: DWK Life Sciences 20028W250
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Glass Class A cylinders are calibrated To Deliver for greatest accuracy. Double metric scale with reverse graduations makes reading easy.
  • Double metric scale
  • Hexagonal ground base
Note: Calibration certificate is not offered from manufacturer. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción del artículo Graduated 10 to 250mL
Tipo base Hexagonal
Calibración To Deliver
Descripción Calibrated “To Deliver”
Para utilizar con (equipo) Safe Gard Bumper
Color de escala Blanco
Forma Round
Certificaciones/conformidad ASTM E438, USP Type I
Class A
Altura (imperial) 13 in.
Altura (métrico) 330 mm
Tolerance Metric ±0,8 ml
Tipo Probeta graduada
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 250 mL
Incluye Safe Gard Bumper
Báscula Dual
Graduaciones 2 mL
Subdivisión 2mL