Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Brand Class A Cylinders
Código de producto. 12787927
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
Graduaciones:
2 mL
5 mL
10 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
12787927 500 mL 5 mL cada uno
12777927 250 mL 2 mL cada uno
12767927 1000 mL 10 mL cada uno
3 options
Código de producto. 12787927
Marca: DWK Life Sciences 20028W500
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Glass Class A cylinders are calibrated To Deliver for greatest accuracy. Double metric scale with reverse graduations makes reading easy.
  • Double metric scale
  • Hexagonal ground base
Note: Calibration certificate is not offered from manufacturer. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción del artículo Graduated 25 to 500mL
Tipo base Hexagonal
Calibración To Deliver
Para utilizar con (equipo) Safe Gard Bumper
Color de escala Blanco
Forma Round
Certificaciones/conformidad ASTM E438, USP Type I
Class A
Altura (imperial) 14.76 in.
Altura (métrico) 375 mm
Tolerance Metric ±1.3 mL
Tipo Probeta graduada
Material Vidrio de borosilicato
Capacidad (métrico) 500 mL
Incluye Safe Gard Bumper
Báscula Dual
Graduaciones 5 mL
Subdivisión 5mL