Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Brand Class A Cylinders
Descripción
- Double metric scale
- Hexagonal ground base
- Includes: Safe Gard Bumper
Note: Calibration certificate is not offered from manufacturer.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción del artículo | Graduated 50 to 1000mL |
| Tipo base | Hexagonal |
| Calibración | To Deliver |
| Descripción | Calibrated “To Deliver” |
| Para utilizar con (equipo) | Safe Gard Bumper |
| Color de escala | Blanco |
| Forma | Round |
| Certificaciones/conformidad | ASTM E438, USP Type I |
| Class | A |
| Altura (imperial) | 18.11 in. |
| Mostrar más |