missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIFC1 Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18722661 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18722661 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18722661

Marca: Novus Biologicals NB10040844DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

KIFC1 Polyclonal antibody specifically detects KIFC1 in Human, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), ChIP assay (ChIP), KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KIFC1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), ChIP Assay, KnockDown
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Dilución Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Chromatin Immunoprecipitation (ChIP), Knockdown Validated
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen HSETMGC1202, kinesin family member C1, kinesin-like 2, Kinesin-like protein 2, kinesin-like protein KIFC1, Kinesin-related protein HSET, KNSL2MGC149736, MGC149737
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 625 and 673 of human Kinesin Family Member C1 (Mitotic Kinesin-Like Protein 2) using the numbering given in entry NP_002254.1 (GeneID 3833).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3833
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.