Learn More
KIF3A Antibody (SR2233), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200006640 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18652725 100 μg 100 microlitros
18626834 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18652725
Marca: Novus Biologicals NBP321780100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
KIF3A Monoclonal antibody specifically detects KIF3A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno KIF3A
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon SR2233
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1:50
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen KIF3, kinesin family member 3A, kinesin family protein 3A, kinesin-like protein KIF3A, Microtubule plus end-directed kinesin motor 3A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human KIF3A (Uniprot #: Q9Y496)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Immunology, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11127
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG