missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KIF2C Antibody (KIF2C/4707), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18594107 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 755
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18594107 0.1 mL, DyLight 755
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18594107 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320783IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

KIF2C Monoclonal antibody specifically detects KIF2C in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno KIF2C
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon KIF2C/4707
Conjugado DyLight 755
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen kinesin family member 2C, kinesin-like 6 (mitotic centromere-associated kinesin), Kinesin-like protein 6, kinesin-like protein KIF2C, MCAKKNSL6kinesin-like 6, Mitotic centromere-associated kinesin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa500-700) of human KIF2C protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, DNA Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11004
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.