Descripción
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human Kif2a. Source: E.coli Amino Acid Sequence: TAAGDVRPIMHHPPNQIDDLETQWGVGSSPQRDDLKLLCEQNEEEVSPQLFTFHEAVSQMVEMEEQVVEDHRAVFQESIRWLEDEKALLEMTEEVDYDVDSYATQLEAILEQKIDILTELRDKVKSFRAALQEEEQASKQINPKRPRA The Kif2a Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The Kif2a Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 3796 |
| Método de purificación | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Nombre común | Kif2a Recombinant Protein Antigen |
| Contenido y almacenamiento | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles |
| Formulación | PBS and 1M Urea, pH 7.4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Alias de gen | HK2, KIF2kinesin-2, kinesin heavy chain member 2, kinesin heavy chain member 2A, Kinesin, heavy chain, 2, Kinesin-2, kinesin-like protein KIF2A, KNS2 |
| Símbolo de gen | KIF2A |
| Tipo de etiqueta | Unlabeled |
| Tipo de producto | Recombinant Protein Antigen |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación.