Learn More
KIF14 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30227358 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30227358 100 μL 100 microlitros
30227273 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30227358
Marca: Novus Biologicals NBP335119100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
KIF14 Polyclonal antibody specifically detects KIF14 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno KIF14
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen KIAA0042MGC142302, kinesin family member 14, kinesin-like protein KIF14
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1399-1648 of human KIF14 (NP_055690.1).,, Sequence:, LENGNNKAASVQEEFMDAVCDGVGLGMKILLDSGLEKAKELQHELFRQCTKNEVTKEMKTNAMGLIRSLENIFAESKIKSFRRQVQEENFEYQDFKRMVNRAPEFLKLKHCLEKAIEIIISALKGCHSDINLLQTCVESIRNLASDFYSDFSVPSTSVGSYESRVTHIVHQELESLAKSLLFCFESEESPDLLKPWETYNQNTKEEHQQSKSSGIDGSKNKGVPKRVYELHGSSPAVSSEECTPSRIQWV
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers, DNA Repair
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9928
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG